Imprimer
4-Méthylobenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
A15479.18 A15479.36
A15479.18EA 63 EUR
A15479.18 A15479.36
4-Méthylobenzophénone ≥98%
4-Méthylobenzophénone
Purity: 98% CAS No.: 134-84-9 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 326° Beilstein Reference: 1909310 Merck Reference: 14,7317 MDL No.: MFCD00008553
Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 326 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0.9926 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008553
Numéro CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 14,7317