Imprimer
4-Méthylobenzophénone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
126350500 126352500
ACRO126350500EA 60.6 EUR
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Méthylobenzophénone 97%
4-Méthylobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Numéro MDL: MFCD00008553
Numéro CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %