Imprimer
p-Cymène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A19226.0F A19226.AP
A19226.0FEA 95.6 EUR
A19226.0F A19226.AP
p-Cymène ≥97%
p-Cymène
Purity: 97% CAS No.: 99-87-6 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Aromatic Melting Point: -68° Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1903377 Merck Reference: 14,2763 UN No.: 2046 MDL No.: MFCD00008893
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 176…178 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,860
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008893
Numéro CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2763