Benzène-1,3-diméthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B23417.03
B23417.06
B23417.14
B23417.03EA
32.2
EUR
B23417.03
B23417.06
B23417.14
Benzène-1,3-diméthanol ≥98%
Benzène-1,3-diméthanol
Purity: 98%
CAS No.: 626-18-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 154-159°/13mm
MDL No.: MFCD00004649
Formule:
C₈H₁₀O₂ Point d'ébullition: 154…159 °C (13 mmHg) Point de fusion: 56…60 °C Densité: 1,161 g/cm³ (18 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004649 Numéro CAS: 626-18-6 EINECS: 210-934-2 |