Imprimer
Alcool 4-tert-butylbenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21260.06 B21260.14 B21260.22
B21260.06EA 43.3 EUR
B21260.06 B21260.14 B21260.22
Alcool 4-tert-butylbenzylique ≥98%
Alcool 4-tert-butylbenzylique
Purity: 98% CAS No.: 877-65-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 139-140°/20mm Beilstein Reference: 1860665 MDL No.: MFCD00004662
Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 139…140 °C (20 mmHg)
Densité: 0.928
Point d'éclair: 128 °C (262 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004662
Numéro CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1