Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250 294161000
ACRO294160250EA 66.8 EUR
ACRO294160250 ACRO294161000
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol
Formule: C₁₅H₂₄O₂
Point d'ébullition: 135…140 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 103…106 °C
Numéro MDL: MFCD00008824
Numéro CAS: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %