Imprimer
2-Nitro-4,5-xylidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15556.06 A15556.14 A15556.22
A15556.06EA 30.3 EUR
A15556.06 A15556.14 A15556.22
2-Nitro-4,5-xylidine ≥97%
2-Nitro-4,5-xylidine
Purity: 97% CAS No.: 6972-71-0 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 138-143° Beilstein Reference: 2209637 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007811
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 138…143 °C
Densité: 1.398 g/cm³ (–123.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007811
Numéro CAS: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III