Imprimer
Isocyanate de 3,5-diméthylphényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
L11698.03 L11698.06
L11698.03EA 30.9 EUR
L11698.03 L11698.06
Isocyanate de 3,5-diméthylphényle ≥97%
Isocyanate de 3,5-diméthylphényle
Purity: 97% CAS No.: 54132-75-1 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 774958 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013868
Formule: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Densité: 1.045
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013868
Numéro CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
ONU: 2206
ADR: 6.1 II