Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A16739.06
A16739.14
A16739.06EA
48.2
EUR
A16739.06
A16739.14
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique ≥97%
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique
Purity: 97%
CAS No.: 349-75-7
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 79-80°/3mm
Beilstein Reference: 1450161
MDL No.: MFCD00004645
Formule:
C₈H₇F₃O Point d'ébullition: 79…80 °C (3 mmHg) Densité: 1.293 Point d'éclair: 84 °C (183 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004645 Numéro CAS: 349-75-7 EINECS: 206-489-9 |