Imprimer
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 57.1 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque ≥98%
Acide 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Point d'ébullition: 260
Point de fusion: 140…144 °C
Densité: 1.420
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000388
Numéro CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1