Imprimer
3,4-Diméthylbenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11995.03 A11995.06 A11995.14
A11995.03EA 23.6 EUR
A11995.03 A11995.06 A11995.14
3,4-Diméthylbenzamide ≥98%
3,4-Diméthylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 5580-33-6 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00052960
Formule: C₉H₁₁NO
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052960
Numéro CAS: 5580-33-6