Imprimer
4'-Méthylacétophénone 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 82.9 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Méthylacétophénone 95%
4'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1.005 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008751
Numéro CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %