Imprimer
3-Chloro-o-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dimethylbenzene, 3-Chloro-1,2-dimethylbenzene
B21505.14 B21505.22
B21505.14EA 77.1 EUR
B21505.14 B21505.22
3-Chloro-o-xylène ≥97%
3-Chloro-o-xylène
Purity: 97% CAS No.: 608-23-1 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060689
Formule: C₈H₉Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060689
Numéro CAS: 608-23-1