Imprimer
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
A11856.06 A11856.14
A11856.06EA 43.6 EUR
A11856.06 A11856.14
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène ≥99%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 19692-45-6
Molecular Formula: C11H15Cl
Formula Weight: 182.70
Flash Point: 94° (202°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 101-104°/7mm
Beilstein Reference: 471673
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000918
Formule: C₁₁H₁₅Cl
Point d'ébullition: 101…104 °C (7 mmHg)
Densité: 0.945
Point d'éclair: 94° (202 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000918
Numéro CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
ONU: 1760
ADR: 8,III