5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A12337.09
A12337.18
A12337.30
A12337.09EA
50.5
EUR
A12337.09
A12337.18
A12337.30
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98%
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 328-70-1
Molecular Formula: C8H3BrF6
Formula Weight: 293.01
Flash Point:
Formule:
C₈H₃BrF₆ Point d'ébullition: 152…155 °C Point de fusion: –16 °C Densité: 1,698 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000381 Numéro CAS: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |