Imprimer
5-Bromo-m-xylène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
294000250 294001000
ACRO294000250EA 99.2 EUR
ACRO294000250 ACRO294001000
5-Bromo-m-xylène 98%
5-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 60 - 62 °C (5,33 hPa)
Densité: 1,36 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000087
Numéro CAS: 556-96-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %