1,3-Diphénylpropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L08849.09
L08849.04
L08849.09EA
336
EUR
L08849.09
L08849.04
1,3-Diphénylpropane ≥98%
1,3-Diphénylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 1081-75-0
Molecular Formula: C15H16
Formula Weight: 196.29
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 158-159°/10mm
MDL No.: MFCD00043574
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅) Point d'ébullition: 158…159 °C (10 mmHg) Densité: 0.980 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043574 Numéro CAS: 1081-75-0 EINECS: 214-101-4 |