Imprimer
Bleu de thymol ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur de pH, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 72.8 EUR
1.08176.0005 1.08176.0025
Bleu de thymol ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur de pH, Supelco®
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Point de fusion: 221
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3