Imprimer
Rouge de phénol
Fournisseur: Serva
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32095.01 32095.02
SERA32095.01EA 19 EUR
SERA32095.01 SERA32095.02
Rouge de phénol
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329