Imprimer
Rouge de phénol ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 39.3 EUR
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Rouge de phénol ACS
Rouge de phénol
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test