Imprimer
Triphénylméthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
A10366.0B A10366.18 A10366.30
A10366.0BEA 438 EUR
A10366.0B A10366.18 A10366.30
Triphénylméthanol ≥98%
Triphénylméthanol
Purity: 98% CAS No.: 76-84-6 Molecular Formula: (C6H5)3COH Formula Weight: 260.34 Physical Form: Cryst powder Appearance: White to cream Melting Point: 161-164° Boiling Point: 360-380° Beilstein Reference: 1460837 Merck Reference: 14,9739 MDL No.: MFCD00004445
Formule: C₁₉H₁₆O
Point d'ébullition: 360…380 °C
Point de fusion: 161…164 °C
Densité: 1.1884 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004445
Numéro CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 14,9739