Imprimer
2,4-Dihydroxybenzophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone, DHBP
A13749.0E A13749.22 A13749.36
A13749.0EEA 705 EUR
A13749.0E A13749.22 A13749.36
2,4-Dihydroxybenzophénone ≥99%
2,4-Dihydroxybenzophénone
Purity: 99% CAS No.: 131-56-6 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 125°(257°F) Melting Point: 144-147° Boiling Point: 194°/1mm Beilstein Reference: 1311566 Merck Reference: 14,1106 MDL No.: MFCD00002277
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 144…147 °C
Densité: 1.320
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002277
Numéro CAS: 131-56-6
EINECS: 205-029-4
Merck Index: 13,01107