Imprimer
2,2-Diphénylpropiononitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Diphenylpropionitrile
A17991.06 A17991.09
A17991.06EA 28.8 EUR
A17991.06 A17991.09
2,2-Diphénylpropiononitrile ≥97%
2,2-Diphénylpropiononitrile
Purity: 97% CAS No.: 5558-67-8 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5720 Boiling Point: 144-145°/2mm Beilstein Reference: 1955952 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001846
Formule: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Point d'ébullition: 144…145 °C (2 mmHg)
Densité: 1.108
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001846
Numéro CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III