Vert de bromocrésol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
A17090.06
A17090.14
A17090.06EA
40
EUR
A17090.06
A17090.14
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
CAS No.: 76-60-8
Molecular Formula: C21H14Br4O5S
Formula Weight: 698.02
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 372527
Merck Reference: 14,1386
MDL No.: MFCD00005874
Formule:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S MW: 698.02 g/mol Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005874 Numéro CAS: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |