Imprimer
Vert de bromocrésol ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
402930010 402930100 402930050
ACRO402930010EA 25.4 EUR
ACRO402930010 ACRO402930100 ACRO402930050
Vert de bromocrésol ACS
Vert de bromocrésol
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Point de fusion: 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005874
Numéro CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test