Imprimer
Bleu de bromophénol, pur indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
151340250 151341000
ACRO151340250EA 96.2 EUR
ACRO151340250 ACRO151341000
Bleu de bromophénol, pur indicateur
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink-orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in ethanol) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (592 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)