Imprimer
Bleu de bromothymol Reag. Ph. Eur., ACS
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.03026.0025 1.03026.0500
1.03026.0025EA 203 EUR
1.03026.0025 1.03026.0500
Bleu de bromothymol Reag. Ph. Eur., ACS
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Point de fusion: 204…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430