Imprimer
Bleu de bromothymol forme sultone ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32714-1KG 32714-5G 32714-25G
32714-1KGEA 2200 EUR
32714-1KG 32714-5G 32714-25G
Bleu de bromothymol forme sultone ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability as indicator complying
Test of sensitivity complying
Clearness of the solution complying
Change Range (pH6,0-7,4) complying
Curve course (UV) complying