Imprimer
Rouge de bromophénol, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromophenol] S,S-dioxide
304550050 304550250
ACRO304550050EA 75.6 EUR
ACRO304550050 ACRO304550250
Rouge de bromophénol, pur
Rouge de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
Point de fusion: 230 °C
Numéro MDL: MFCD00023014
Numéro CAS: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
Solubility (1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)