1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
Purity: 90+%
CAS No.: 772-38-3
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 82°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.878
Refractive Index: 1.5297
Odour: Characteristic
Boiling Point: 130°/40mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00190197
Formule:
C₁₂H₁₄ Point d'ébullition: 130 °C (40 mmHg) Densité: 0.878 Point d'éclair: 82 °C (180 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190197 Numéro CAS: 772-38-3 ONU: 3082 ADR: 9,III |