Imprimer
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 59.2 EUR
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₂H₁₄
Point d'ébullition: 130 °C (40 mmHg)
Point d'éclair: 82.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190197
Numéro CAS: 772-38-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %