Imprimer
Toluène ≥99.3%, Réactif de Laboratoire
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
179965-10L 179965-1L 179965-2.5L 179965-6X1L
179965-10LEA 350 EUR
179965-10L 179965-1L 179965-2.5L 179965-6X1L
Toluène ≥99.3%, Réactif de Laboratoire
Toluène
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635760
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.3 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Autoignition Temperature 997 °F
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)