Imprimer
Toluène
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7115.1 7115.2
ROTH7115.1EA 0 EUR
ROTH7115.1 ROTH7115.2
Toluène
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM