HygroPalm HP32 est un instrument polyvalent et portatif qui est compatible avec toutes les sondes Rotronic HC2A et HC2 et capable d'effectuer des mesures ponctuelles et d'enregistrer l'humidité relative, la température et les paramètres psychrométriques.
Applications : inspection sur site et contrôles ponctuels de système de CVC, création de systèmes de gestion, industrie agroalimentaire et industrie pharmaceutique.
- Relative humidity, temperature and psychrometric calculations
- Graphical display for graphs and up to 4 values
- Freely settable visual and audible alarms on every value
- 64,000 data points memory for time programmable interval logging
- Long lasting battery (up to 48 h when logging every 30 s)
- Calculation method: WMO Standard
Calculs psychrométriques:
Point de rosée/de givre (Dp/Fp)
Température du bulbe humide (Tw)
Enthalpie (H)
Concentration de vapeur (Dv)
Humidité spécifique (Q)
Ratio de mélange en poids (R)
Pression de vapeur (E)
Pression de vapeur de saturation (Ew)
Densité de vapeur de saturation (SVD)
Compatible avec toutes les sondes HC2 et HC2A et le logiciel HW5.
Information de livraison: The HygroPalm HP32 is delivered with soft case, micro-USB cable (computer connection and battery charging) and HW5 license key (max. 3 instruments connected). The probe is not included.