Imprimer
Toluène-4-sulfonate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
8.08332.0100EA 40.9 EUR
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000 8.08332.9025 8.08332.9010
Toluène-4-sulfonate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Formule: C₉H₁₂O₃S
MW: 200.26 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009100
Numéro CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ONU: 2811
Merck Index: 13,03889
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.24 g/l (25 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 200.25 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (14 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.174 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C