Imprimer
Toluène-4-sulfonamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08230.0100 8.08230.1000 8.08230.9025
8.08230.0100EA 32.3 EUR
8.08230.0100 8.08230.1000 8.08230.9025
Toluène-4-sulfonamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Toluène-4-sulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Point d'ébullition: 322 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 3200 mg/l (25 °C)
Melting Point 136 - 138 °C
Molar Mass 171.21 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (13 hPa)
Flash Point 202 °C