Toluène-4-sulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
A12156.0CEA
492
EUR
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
Toluène-4-sulfonamide ≥98%
Toluène-4-sulfonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Formule:
C₇H₉NO₂S Point d'ébullition: 221 °C (10 mmHg) Point de fusion: 136…139 °C Point d'éclair: 202 °C (395 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011692 Numéro CAS: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |