Imprimer
Toluène-4-sulfonamide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 83.9 EUR
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Toluène-4-sulfonamide 99%
Toluène-4-sulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Point d'ébullition: 221 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 136…140 °C
Point d'éclair: 202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011692
Numéro CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %