2-Toluènesulfonamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
B20544.09
B20544.18
B20544.09EA
49
EUR
B20544.09
B20544.18
2-Toluènesulfonamide ≥99%
2-Toluènesulfonamide
Purity: 99%
CAS No.: 88-19-7
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 156°
Boiling Point: 210°/1mm
Beilstein Reference: 1102362
MDL No.: MFCD00007934
Formule:
C₇H₉NO₂S Point d'ébullition: 210 °C (1 mmHg) Point de fusion: 156 °C Point d'éclair: 178 °C (352 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007934 Numéro CAS: 88-19-7 EINECS: 201-808-0 |