Chlorure de toluène-p-sulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 98-59-9
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 146°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 607898
Merck Reference: 14,9534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007450
Formule:
C₇H₇ClO₂S MW: 190.65 g/mol Point d'ébullition: 146 °C (15 mmHg) Point de fusion: 67…70 °C Densité: 1.35 Point d'éclair: 128 °C (262 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007450 Numéro CAS: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 ONU: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,09612 |