Imprimer
Alcool 3-hydroxybenzylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
A15981.06 A15981.14 A15981.22
A15981.06EA 38.5 EUR
A15981.06 A15981.14 A15981.22
Alcool 3-hydroxybenzylique ≥98%
Alcool 3-hydroxybenzylique
Purity: 98% CAS No.: 620-24-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 69-72° Boiling Point: ca 300° dec. MDL No.: MFCD00004643
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: ∼300 °C (dec.)
Point de fusion: 69…72 °C
Densité: 1.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004643
Numéro CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6