Imprimer
Alcool 3-hydroxybenzylique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 34.2 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
Alcool 3-hydroxybenzylique 97%
Alcool 3-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Point de fusion: 67…71 °C
Densité: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004643
Numéro CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %