Imprimer
Alcool salicylique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 32.8 EUR
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Alcool salicylique 97%
Alcool salicylique
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…87 °C
Densité: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004617
Numéro CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %