3,5-Dihydroxytoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20933.0005
8.20933.0025
8.20933.0100
8.20933.0002
8.20933.0005EA
37.3
EUR
8.20933.0005
8.20933.0025
8.20933.0100
8.20933.0002
3,5-Dihydroxytoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluène
Formule:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Point d'ébullition: 290 Point de fusion: 109 Densité: 1.2895 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 159 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002291 Numéro CAS: 504-15-4 EINECS: 207-984-2 Merck Index: 12,06995 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 80 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 147 °C (7 hPa) |
Flash Point | 159 °C |