Imprimer
3,5-Dihydroxytoluène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 56.4 EUR
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihydroxytoluène 98%
3,5-Dihydroxytoluène
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 105…110 °C
Densité: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002291
Numéro CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %