Imprimer
4-Hexylrésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Hexylresorcinol, 4-Hexylbenzene-1,3-diol
197920250 197921000
ACRO197920250EA 52.7 EUR
ACRO197920250 ACRO197921000
4-Hexylrésorcinol 98%
4-Hexylrésorcinol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Point d'ébullition: 333
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002284
Numéro CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %