Imprimer
4-tert-Butylpyrocatéchol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
8.01987.0005EA 29.6 EUR
8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
4-tert-Butylpyrocatéchol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylpyrocatéchol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002201
Numéro CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 55 °C
Molar Mass 166.22 g/mol
Bulk Density 650 - 700 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (25 °C)
Flash Point 129 °C
Density 1.05 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 160 °C
Viscosity kinematic 100 mm2/s (57 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material