Imprimer
4-tert-Butylpyrocatéchol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14599.0B A14599.0I A14599.30
A14599.0BEA 142 EUR
A14599.0B A14599.0I A14599.30
4-tert-Butylpyrocatéchol ≥98%
4-tert-Butylpyrocatéchol
Purity: 98% CAS No.: 98-29-3 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 151°(303°F) Odour: Odourless Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2043335 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002201
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 284…286 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1,049
Point d'éclair: 151 °C (303 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002201
Numéro CAS: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
ONU: 2923
ADR: 8,III