Imprimer
p-Crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
8.05223.0101EA 40.2 EUR
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
p-Crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p-Crésol
Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 201.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
ONU: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 202.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 1.034 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 555 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials