Imprimer
Alcool benzylique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
0336.1 0336.2 0336.3
ROTH0336.1EA 0 EUR
ROTH0336.1 ROTH0336.2 ROTH0336.3
Alcool benzylique
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205
Point de fusion: –15.3 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM